Tisk…
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,1'-Iminodi(propan-2-ol)
14960-1KG 14960-250G
SIAL14960-1KGEA 1610 CZK
SIAL14960-1KG SIAL14960-250G
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004531
CAS číslo: 110-97-4
EINECS: 203-820-9