Tisk…
5-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
146188-10G 146188-50G
SIAL146188-10GEA 3210 CZK
SIAL146188-10G SIAL146188-50G
5-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod varu: 327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002459
CAS číslo: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8