Tisk…
2-Amino-3-benzyloxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
144487-25G 144487-5G
SIAL144487-25GEA 6930 CZK
SIAL144487-25G SIAL144487-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
MDL Number: MFCD00006316
CAS číslo: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9