2-Amino-3-benzyloxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
144487-25G
144487-5G
SIAL144487-25GEA
6930
CZK
SIAL144487-25G
SIAL144487-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O MW: 200,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006316 CAS číslo: 24016-03-3 EINECS: 245-983-9 |