Tisk…
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
142476-500G 142476-100G
SIAL142476-500GEA 4310 CZK
SIAL142476-500G SIAL142476-100G
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₉H₂₀O₂
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 0,931 g/cm³ (50 °C)
MDL Number: MFCD00004697
CAS číslo: 115-84-4
EINECS: 204-111-7