Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
135712-100G 135712-25G
SIAL135712-100GEA 9310 CZK
SIAL135712-100G SIAL135712-25G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Bod varu: 119…122 °C (0,6 mmHg)
Bod tání: 108 °C
MDL Number: MFCD00007292
CAS číslo: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6