Tisk…
2-Hydroxyethyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
128635-1KG 128635-500G
SIAL128635-1KGEA 2410 CZK
SIAL128635-1KG SIAL128635-500G
2-Hydroxyethyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethyl-methakrylát
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14
MDL Number: MFCD00002863
CAS číslo: 868-77-9
EINECS: 212-782-2