2-Piperidinoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
116068-100G
116068-500G
SIAL116068-100GEA
2690
CZK
SIAL116068-100G
SIAL116068-500G
2-Piperidinoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Piperidinoethanol
Vzorec:
C₇H₁₅NO MW: 129,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006512 CAS číslo: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 |