Tisk…
2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
112046-100ML 112046-5ML
SIAL112046-100MLEA 10880 CZK
SIAL112046-100ML SIAL112046-5ML
2-Methyl-2-propen-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-propen-1-ol
Vzorec: C₄H₈O
MDL Number: MFCD00004737
CAS číslo: 513-42-8
EINECS: 208-161-0