6-Methylpyridin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Methylpyridin-5-ol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
107263-100G
107263-25G
SIAL107263-100GEA
8070
CZK
SIAL107263-100G
SIAL107263-25G
6-Methylpyridin-3-ol, Sigma-Aldrich®
6-Methylpyridin-3-ol
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006339 CAS číslo: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |