6-Methylpyridin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
107263-100G
107263-25G
SIAL107263-100GEA
5140
CZK
SIAL107263-100G
SIAL107263-25G
6-Methylpyridin-3-ol, Sigma-Aldrich®
6-Methylpyridin-3-ol
Vzorec:
C₆H₇NO |
MDL Number:
MFCD00006339 CAS číslo: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |