Tisk…
3-Amino-1,2,4-triazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3-ylamine, 1,2,4-Triazin-3-amine, 1,2,4-Triazine-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
100625-10G 100625-50G
SIAL100625-10GEA 3180 CZK
SIAL100625-10G SIAL100625-50G
3-Amino-1,2,4-triazine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1,2,4-triazine
Vzorec: C₃H₄N₄
MW: 96,09 g/mol
MDL Number: MFCD00006459
CAS číslo: 1120-99-6
EINECS: 214-324-7