Tisk…
Hydroxid amonný 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
MQ200
09859-1L 09859-250ML
SIAL09859-1LEA 6110 CZK
SIAL09859-1L SIAL09859-250ML
Hydroxid amonný 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III