Tisk…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19321.06 L19321.14
L19321.06EA 1810 CZK
L19321.06 L19321.14
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1006-41-3 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2614292
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: 167…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055370
CAS číslo: 1006-41-3