Tisk…
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4,4'-Diaminodifenylsulfon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21073.0005 8.21073.0250
8.21073.0005EA 790 CZK
8.21073.0005 8.21073.0250
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dapson
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD00007887
CAS číslo: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.38 g/l (37 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 248.30 g/mol
Bulk Density 250 - 350 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
Synonyms DDS, 4,4'-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
Hill Formula C12H12N2O2S
Chemical Formula [4-(NH2)C6H4]2SO2