Tisk…
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08236.0100 8.08236.1000
8.08236.0100EA 977 CZK
8.08236.0100 8.08236.1000
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolamin
Vzorec: C₉H₂₁NO₃
MW: 191,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004533
CAS číslo: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 50 °C
Molar Mass 191.27 g/mol
Boiling Point 305 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (100 °C)
Flash Point 160 °C
Explosion Limit 0.8 - 5.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (50 °C)
pH 10.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C