Tisk…
Sulfolan ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07993.0250 8.07993.1000
8.07993.0250EA 1370 CZK
8.07993.0250 8.07993.1000
Sulfolan ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Vzorec: C₄H₈O₂S
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 1,26 g/cm3 (30 °C)
Bod vzplanutí: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005484
CAS číslo: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.) ≤ 0.20 %
Identity (IR) passes test
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (30 °C)
Flash Point 177 °C
Refractive Index 1.484 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (30 °C)