Tisk…
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,1'-Iminodi(propan-2-ol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03264.0100 8.03264.1000
8.03264.0100EA 837 CZK
8.03264.0100 8.03264.1000
Diisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Diisopropanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004531
CAS číslo: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 870 g/l (20 °C)
Melting Point 38 - 44 °C
Molar Mass 133.19 g/mol
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Refractive Index 1.4702 (16 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C