Tisk…
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000
8.00874.0250EA 1500 CZK
8.00874.0250 8.00874.1000
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Ethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₈ClN
MDL Number: MFCD00012885
CAS číslo: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol