Tisk…
Methylakrylát stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00841.0100 8.00841.1000
8.00841.0100EA 829 CZK
8.00841.0100 8.00841.1000
Methylakrylát stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008627
CAS číslo: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 52 g/l (25 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 79 - 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 93 hPa (20 °C)
Flash Point -2.7 °C
Refractive Index 1.4021 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18.6 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 415 °C
Water absorption 250 g/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid