1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
0215774105
0215774180
0215774125
ICNA0215774105EA
1140
CZK
ICNA0215774105
ICNA0215774180
ICNA0215774125
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Very freely soluble in water
Vzorec:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149531 CAS číslo: 149-45-1 EINECS: 205-741-5 |
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |