Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24989.06 B24989.14
B24989.06EA 1070 CZK
B24989.06 B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 57381-39-2 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 88-92° Beilstein Reference: 8678330 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00142875
Vzorec: C₇H₃BrFN
MW: 200.01
Bod varu: 255
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142875
CAS číslo: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III