Tisk…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
293930050 293930250
ACRO293930050EA 945 CZK
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod varu: 138…139 °C (2.5 mmHg)
Bod tání: 28…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042186
CAS číslo: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %