Tisk…
Ethyl tricosanoate
Dodavatel: Cayman Chemical
10006874-10 10006874-100 10006874-5 10006874-50
CAYM10006874-10EA 1170 CZK
CAYM10006874-10 CAYM10006874-100 CAYM10006874-5 CAYM10006874-50
Ethyl tricosanoate
Ethyl tricosanoate
Vzorec: C₂₅H₅₀O₂
CAS číslo: 18281-07-7