Tisk…
D-Cycloserine
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
A1943.0001EA 2860 CZK
A1943.0001 A1943.0005 A1943.0025
D-Cycloserine
D-Cycloserine
Vzorec: C₃H₆N₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005353
CAS číslo: 68-41-7
EINECS: 200-688-4