Tisk…
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-2-Methyl-2-hepten-6-ol, (S)-(+)-6-Methylhept-5-en-2-ol, (S)-(+)-2-Methylhept-2-en-6-ol
L18884.03 L18884.MD
L18884.03EA 5770 CZK
L18884.03 L18884.MD
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥99%
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 58917-26-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 78-80°/15mm Beilstein Reference: 1720071 Optical Rotation: +18° (neat) MDL No.: MFCD03093080
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: 78…80 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,844
Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093080
CAS číslo: 58917-26-3