Tisk…
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylpyridine, 4-Methylpyridin-2-ol
L16188.06 L16188.14
L16188.06EA 2510 CZK
L16188.06 L16188.14
4-Methyl-2-pyridone ≥98%
4-Methyl-2-pyridone
Purity: 98+% CAS No.: 13466-41-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 128-131° Boiling Point: 186-187°/12mm Beilstein Reference: 107082 MDL No.: MFCD00134298
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 186…187 °C (12 mmHg)
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134298
CAS číslo: 13466-41-6