3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L12841.09
L12841.04
L12841.09EA
16580
CZK
L12841.09
L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 602-00-6
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 177-181°
Beilstein Reference: 2372248
Vzorec:
C₇H₅NO₅ Bod tání: 177…181 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017003 CAS číslo: 602-00-6 |