(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12653.14
L12653.22
L12653.14EA
1500
CZK
L12653.14
L12653.22
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol 99%
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol
Purity: 99%
CAS No.: 40137-22-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 1733341
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00082732
Vzorec:
C₄H₁₁NO₂ Bod varu: 239…241 °C Hustota: 1,093 Bod vzplanutí: 152 °C (305 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082732 CAS číslo: 40137-22-2 EINECS: 254-809-0 ADR: 8,III |