3,3'-Diaminodifenylsulfon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L11400.14
L11400.22
L11400.14EA
1050
CZK
L11400.14
L11400.22
3,3'-Diaminodifenylsulfon 98%
3,3'-Diaminodifenylsulfon
Purity: 98%
CAS No.: 599-61-1
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 171-174°
Beilstein Reference: 2215938
MDL No.: MFCD00007792
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O₂S Bod tání: 171…174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007792 CAS číslo: 599-61-1 EINECS: 209-967-5 |