Tisk…
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
L09246.03 L09246.06
L09246.03EA 1390 CZK
L09246.03 L09246.06
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiyne
Purity: 98% CAS No.: 4526-07-2 Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3 Formula Weight: 194.43 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1758268 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00009839
Vzorec: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194.42
Bod tání: 110…113 °C
Hustota: 0.752
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009839
CAS číslo: 4526-07-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II