(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
(±)-2-Methyl-2-hepten-6-ol, (±)-2-Methylhept-2-en-6-ol, (±)-6-Methylhept-5-en-2-ol
L09181.06
L09181.14
L09181.06EA
1230
CZK
L09181.06
L09181.14
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥98%
(±)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 1569-60-4
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 78-80°/15mm
Beilstein Reference: 1720073
MDL No.: MFCD00004561
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 78…80 °C (15 mmHg) Hustota: 0,84 Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004561 CAS číslo: 1569-60-4 EINECS: 216-377-1 |