Tisk…
1,2-Dibenzoylethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L08652.03 L08652.06
L08652.03EA 2010 CZK
L08652.03 L08652.06
1,2-Dibenzoylethane ≥98%
1,2-Dibenzoylethane
Purity: 98+% CAS No.: 495-71-6 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 260°/15mm MDL No.: MFCD00037818
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Bod varu: 260 °C (15 mmHg)
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037818
CAS číslo: 495-71-6