Tisk…
Difenylsulfon ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08232.30 L08232.0B
L08232.30EA 1180 CZK
L08232.30 L08232.0B
Difenylsulfon ≥99%
Difenylsulfon
Purity: 99+% CAS No.: 127-63-9 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Flash Point: 184°(363°F) Odour: Odourless Boiling Point: 377-379° Beilstein Reference: 1910573 Merck Reference: 14,3238 MDL No.: MFCD00007548
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂S
Bod varu: 377…379 °C
Bod tání: 123…130 °C
Hustota: 1,36
Bod vzplanutí: 184 °C (363 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007548
CAS číslo: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Merck Index: 14,3238