Tisk…
Butyl-akrylát ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
L03476.AEEA 831 CZK
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
Butyl-akrylát ≥98% stabilizovaný
Butyl-akrylát
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 141-32-2 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1749970 Merck Reference: 14,1539 UN No.: 2348 MDL No.: MFCD00009446
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,895
Bod vzplanutí: 39 °C (102 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008809
CAS číslo: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1539