4-Nitrodiphenylamine 98+%, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
4-Nitro-N-phenylaniline
L00728.03
L00728.06
L00728.03EA
2210
CZK
L00728.03
L00728.06
4-Nitrodiphenylamine 98+%, rods
4-Nitrodiphenylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 836-30-6
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 211°/30mm
Beilstein Reference: 2051910
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007301
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₂O₂ MW: 214,22 g/mol Bod varu: 211 °C (30 mmHg) Bod tání: 132…135 °C Bod vzplanutí: 190 °C (374 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007301 CAS číslo: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 UN: 3077 ADR: 9,III |