1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
H53436.03
H53436.06
H53436.14
H53436.03EA
1420
CZK
H53436.03
H53436.06
H53436.14
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne
Purity: 98%
CAS No.: 71789-10-1
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 8°(46°F)
Boiling Point: 42°/25mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066350
Vzorec:
C₈H₁₂Si MW: 136,27 g/mol Bod varu: 42 °C (25 mmHg) Hustota: 0,789 Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066350 CAS číslo: 71789-10-1 ADR: 3,II |