Tisk…
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 1160 CZK
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
Vzorec: C₈H₁₆Si
Bod varu: 135 °C
Hustota: 0,765
Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077890
CAS číslo: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3,III