Bromopentafluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A13273.14
A13273.22
A13273.36
A13273.14EA
3000
CZK
A13273.14
A13273.22
A13273.36
Bromopentafluorobenzene ≥99%
Bromopentafluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 344-04-7
Molecular Formula: C6BrF5
Formula Weight: 246.97
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: ca -31°
Boiling Point: 136-137°
Beilstein Reference: 1819390
MDL No.: MFCD00000287
Vzorec:
C₆BrF₅ MW: 246.96 Bod varu: 136…137 °C Bod tání: ∼–31 °C Hustota: 1.981 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000287 CAS číslo: 344-04-7 EINECS: 206-449-0 |