4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32340.03
H32340.09
H32340.03EA
1120
CZK
H32340.03
H32340.09
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride 96%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazinium chloride
Purity: 96%
CAS No.: 2923-56-0
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00204233
Vzorec:
C₇H₈ClF₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00204233 CAS číslo: 2923-56-0 |