Tisk…
4-Methoxyanthranilic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
H32319.03 H32319.06
H32319.03EA 1890 CZK
H32319.03 H32319.06
4-Methoxyanthranilic acid 96%
4-Methoxyanthranilic acid
Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: ∼ 171 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667729
CAS číslo: 4294-95-5