Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31855.03 H31855.06
H31855.03EA 3990 CZK
H31855.03 H31855.06
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 360576-04-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD07368119
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Bod tání: 39…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368119
CAS číslo: 360576-04-1