Tisk…
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31604.03 H31604.06
H31604.03EA 2160 CZK
H31604.03 H31604.06
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 31786-45-5 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00800732
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800732
CAS číslo: 31786-45-5