Tisk…
Bromopentafluorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
107220050 107220250 107221000
ACRO107220050EA 1660 CZK
ACRO107220050 ACRO107220250 ACRO107221000
Bromopentafluorobenzene 99%
Bromopentafluorobenzene
Vzorec: C₆BrF₅
MW: 246.96
Bod varu: 137 °C (760 mmHg)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1.981 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000287
CAS číslo: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes