Tisk…
Ethyl thiooxamate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31447.03 H31447.06 H31447.14
H31447.03EA 1260 CZK
H31447.03 H31447.06 H31447.14
Ethyl thiooxamate 95%
Ethyl thiooxamate
Purity: 95% CAS No.: 16982-21-1 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 61-65° MDL No.: MFCD00074903
Vzorec: C₄H₇NO₂S
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074903
CAS číslo: 16982-21-1
EINECS: 605-564-7