4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30220.06
H30220.14
H30220.06EA
2810
CZK
H30220.06
H30220.14
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 74266-66-3
Molecular Formula: C7H5BrFNO3
Formula Weight: 250.02
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00013374
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₃ Bod tání: 53…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013374 CAS číslo: 74266-66-3 |