Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27297.09
H27297.03
H27297.09EA
4640
CZK
H27297.09
H27297.03
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 35450-37-4
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00210463
Vzorec:
C₉H₉BrO₃ Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210463 CAS číslo: 35450-37-4 |