Tisk…
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26743.03 H26743.06
H26743.03EA 1130 CZK
H26743.03 H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 61278-21-5 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 117-119/0.4mm Beilstein Reference: 1719122 Optical Rotation: -28° (c=4, 5M HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00798260
Vzorec: C₃H₉NO₂
Bod varu: 117…119 °C (0,4 mmHg)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,175
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798260
CAS číslo: 61278-21-5
ADR: 8,III