Tisk…
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
H26189.03 H26189.06
H26189.03EA 1260 CZK
H26189.03 H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 134993-88-7 Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl Formula Weight: 180.59 Melting Point: 264-266° MDL No.: MFCD03094171
Vzorec: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213.49 g/mol
Bod tání: 264…266 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094171
CAS číslo: 134993-88-7