6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylpyridin-5-ol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine
B25014.06
B25014.14
B25014.22
B25014.06EA
779
CZK
B25014.06
B25014.14
B25014.22
6-Methylpyridin-3-ol ≥99%
6-Methylpyridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-78-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 167-171°
Beilstein Reference: 107077
MDL No.: MFCD00006339
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Bod tání: 167…171 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006339 CAS číslo: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |